Documentos clave
Z550752
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
descripción
conical
capacidad
100 mL
llave de paso calibre
2 mm
tamaño tapón
19/22
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)