Documentos clave
Z550019
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 6,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 10-20 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
250 MG
EUR 335,10
Referencia (SKU) del distribuidor: F9994-5347-250MG
EUR 335,10
Disponibilidad
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
To order products, please Contacto your local dealer.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
EUR 335,10
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Referencia (SKU) del distribuidor: F9994-5347-250MG
EUR 335,10
Disponibilidad
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
To order products, please Contacto your local dealer.
material
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disc diam.
150 mm
funnel capacity
6,000 mL
stem diam.
32 mm
pore size
10-20 μm porosity
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)