Documentos clave
Z549703
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
male joint: ST/NS24/40
Categorías relacionadas
Descripción general
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)