Z549681
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 19/22
About This Item
Productos recomendados
joint
male joint: ST/NS19/22
Categorías relacionadas
General description
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)