Z549444
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 25 mm × 200 mm
Sinónimos:
bubblers
About This Item
Productos recomendados
O.D. × H
25 mm × 200 mm
inlet O.D.
13 mm
Categorías relacionadas
General description
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)