Documentos clave
Z126128
Ace mineral oil bubbler
capacity 40 mL, inner tube O.D. 7 mm
Sinónimos:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 876214
capacidad
40 mL
tubo interno D.E.
7 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With threaded nylon bushing and adjustable 7mm O.D. inner tube.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)