Documentos clave
Z548634
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
Altura
320 mm
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)