Z548162
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 2,000 mL
About This Item
Productos recomendados
description
conical
capacity
2,000 mL
stopcock bore
4 mm
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)