Documentos clave
Z508578
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 700 mm, with button
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
material
glass
feature
for flask size 22 L
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 8076-05
diam. × L
19 mm × 700 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)