Z500038
Scienceware® scraper
handle L 10 in., red high-density polyethylene
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
red high-density polyethylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36830-0000
asa L
10 in.
Descripción general
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)