C5981
Greiner cell scrapers
cell scraper 28 cm handle, 18 mm blade, sterile
Sinónimos:
cell lifters, cell scraper
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Características
pivoted blade
envase
case of 100 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Greiner 541070
hoja An
1.8 cm
asa L
28 cm
Descripción general
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)