Z293016
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinónimos:
Glass-Based TLC Plates
About This Item
Productos recomendados
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
EMD Millipore® 1.05729.0001
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
10 cm × 20 cm
layer thickness
250 μm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
Categorías relacionadas
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)