Z284254
Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars
size 1/2 in. × 3/8 in.
Sinónimos:
Stirbar, Stirring Bar, glass Stir Bar
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cylindrical
round glass coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37101-0012
Longitud
12.7 mm
Diámetro
9.5 mm
tamaño
1/2 in. × 3/8 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
- Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars are manufactured from Type I borosilicate glass.
- Ideal for use in applications requiring high temperature up to 274°C (525°F).
- The smooth Pyrex®glass coating ensures easy cleaning and offers “zero absorption” thus preventing cross-contamination of samples.
- Autoclavable.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)