CLS409000
Corning® PTFE-coated magnetic stir bar
L × O.D. 3 in. × 3/4 in.
Sinónimos:
Corning stirrer accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
oval
fabricante / nombre comercial
Corning 409000
L × D.E.
3 in. × 3/4 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
These 2 x 3/8 inch (5.08 x 0.95 cm) Corning magnetic stir bars are Polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)