Z273597
Apiezon® grease
N
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
8 × 10-10 mmHg ( 20 °C)
description
usage: Forms rubbery cushion that protects glassware from shock
manufacturer/tradename
Apiezon
parameter
-273-+30 °C temperature
weight
25 g
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)