BR455751
BRAND® Petri dish, glass
with lid, soda-lime glass, dish H 25 mm, diam. 150 mm , lid
Sinónimos:
Dishes, Glass, Petri Dishes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
soda-lime glass
esterilidad
non-sterile
Características
lid
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 455751
Diámetro
150 mm , lid
placa Al
25 mm
placa capacidad
~440 mL
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® Petri dishes are manufactured from excellent quality soda-lime glass with superior finishing.
- The base and cover of the dishes are flat without any bubbles and streaks.
- Features flame polished cut edges.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)