Z256196
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 16 mL, thread for 18-400
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 144 ea
D.E. × Al
21 mm × 70 mm
volumen
16 mL
Adaptador
thread for 18-400
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)