Documentos clave
Z188735
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 16 mL, cap size 18 - 400, diam. × H 21 mm × 71 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear borosilicate glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 200 ea
cap size
18 - 400
diam. × H
21 mm × 71 mm
volume
16 mL
color
clear
fitting
thread for 18-400
General description
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2