Key Documents
Z215171
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cowie 005.255.2
L
550 mm
blade diam.
60 mm
shaft diam.
9.5 mm
General description
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3