Z203378
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/32, flange I.D. 38 mm
About This Item
Productos recomendados
joint
male joint: ST/NS29/32
flange I.D.
38 mm
General description
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
replacement part
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)