Z189987
ACE heavy-wall powder funnels
Mini-Lab, top diam. 60 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS14/20
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 948810
parte superior diám.
60 mm
Descripción general
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)