Documentos clave
Z189952
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Straight, top diam. 100 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
joint
joint ST/NS24/40
manufacturer/tradename
Ace Glass 723507
top diam.
100 mm
General description
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)