Z180645
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE
Características
fits shaft o.d. 5 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 9542-10
Diámetro
5 mm
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)