Z177377
Scienceware® micro funnel
top I.D. 43 mm, stem diam. 8 mm
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F14685-0043
stem diam.
8 mm
top I.D.
43 mm
Categorías relacionadas
General description
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)