parameter
1370-4000 cm-1 spectral range
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
General description
For IR sample mulls. 1 oz. tube.
Legal Information
Fluorolube is a registered trademark of Gabriel Performance Products, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)