Z123323
Paper insert
round hole, diam. 3.0 mm
About This Item
Productos recomendados
material
round hole
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
diam.
3.0 mm
General description
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)