Z123307
Paper insert
rectangular hole, size 1.5 mm × 9 mm
About This Item
Productos recomendados
material
rectangular hole
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
size
1.5 mm × 9 mm
General description
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)