Merck
Z105082
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 12 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
octagonal PTFE-coated
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37182-0000
Descripción general
2 of each size. 1/2 × 5/16 in., 11/2 × 3/8 in., 5/8 × 5/16 in., 2 × 3/8 in., 1 × 3/8 in., 21/2 × 3/8 in.
Información legal
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)