Merck
Z282464
Spinpak® stir bar
size 1 1/2 in. × 5/16 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
octagonal PTFE-coated
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37157-0015
tamaño
1 1/2 in. × 5/16 in.
Descripción general
The four best selling Spinbar® sizes in a convenient blister pack. Each pack contains octagonal magnetic Spinbars of one size.
Información legal
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinpak is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)