WHA1821021
Whatman® glass microfiber grade GF/B filter discs 1 μm pore size
white, binder free, liquid scintillation, 100 ea, 21 mm diam
Sinónimos:
Z242195, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
About This Item
Productos recomendados
product name
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , calidad GF/B., Grade GF/B circles, 21 mm, 100/pk
material
borosilicate glass
circles
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Whatman 1821-021
Whatman Article No. 28418346 (US reference)
diam.
2.1 cm
thickness
0.68 mm
pore size
1.0 μm
Categorías relacionadas
General description
Tres veces más grueso que el GF/A con mayor resistencia a la humedad y una capacidad de carga significativamente mayor. Combina la retención de partículas finas con un buen caudal. Particularmente útil cuando se requiere clarificación de líquidos o cuantificación de sólidos para suspensiones muy cargadas de partículas finas. Puede utilizarse como una membrana de prefiltración finamente retentivo. Se utiliza en técnicas de LSC donde se requiere una gran capacidad de carga.
Features and Benefits
- Nominal particle retention of 1.0 µm
- Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)