WHA1821047
Whatman® glass microfiber grade GF/B filter discs 1 μm pore size
white, binder free, liquid scintillation, 100 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Z242241, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , calidad GF/B., Grade GF/B circles, 47 mm, 100/pk
Materiales
borosilicate glass
circles
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1821-047
Whatman Article No. 28418351 (US reference)
Diámetro
4.7 cm
grosor
0.68 mm
tamaño de poro
1.0 μm
Descripción general
Tres veces más grueso que el GF/A con mayor resistencia a la humedad y una capacidad de carga significativamente mayor. Combina la retención de partículas finas con un buen caudal. Particularmente útil cuando se requiere clarificación de líquidos o cuantificación de sólidos para suspensiones muy cargadas de partículas finas. Puede utilizarse como una membrana de prefiltración finamente retentivo. Se utiliza en técnicas de LSC donde se requiere una gran capacidad de carga.
Características y beneficios
- Retención nominal de partículas de 1,0 µm
- Apropiada para clarificación líquida o centelleo líquido
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)