WHA10400214
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z696994, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 5 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
Características
hydrophilic
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10400214
Whatman Article No. 28414936 (US reference)
Diámetro
50 mm
tamaño de poro
5 μm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)