Merck
W800411
Sigma-Aldrich
Methyl cyclomyrcetone
mixture of isomers, ≥90%
Sinónimos:
7-Acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnaphthalene, Patchouli ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 2-Acetyl-2,3,8,8-tetramethyloctalin, Iso E Super
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26O
Número de CAS:
Peso molecular:
234.38
Beilstein:
1961701
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
cedar; woody; phenolic
grado:
Fragrance grade
Halal
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentario:
no known allergens
grado
Fragrance grade
Halal
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥90%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cedar; woody; phenolic
cadena SMILES
O=C(C1(C(CC2=C(C(CCC2)(C)C)C1)C)C)C
InChI
1S/C16H26O/c1-11-9-13-7-6-8-15(3,4)14(13)10-16(11,5)12(2)17/h11H,6-10H2,1-5H3
Clave InChI
FVUGZKDGWGKCFE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)