Merck
W6632
D-Glucose-1,2-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Sinónimos:
Dextrose-1,2-13C2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C4H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
grade
cGMP
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)