Merck
W36691
D-Glucosa-13C6
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Sinónimos:
D-Glucosa-ul-13C, Dextrosa-13C6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
186.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
grade
cGMP
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)