Merck
W6497
D-Glucose-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Dextrose-6,6-d2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D2H10O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
grade
cGMP
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)