W515302
2-Ethylhexanoic acid
≥99%
Sinónimos:
2-Ethylcaproic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.98 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
699 °F
lim. expl.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
densidad
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cucumber
cadena SMILES
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
114 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?