Merck
W490355
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxopentanoate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
FEMA Number:
4903
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
NACRES:
NA.21
grade
Halal
Kosher
reg. compliance
FDA 21 CFR 117
assay
≥95%
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
herbaceous; woody; walnut
Disclaimer
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
170.8 °F
flash_point_c
77.11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)