W444401
Ethyl 5-hydroxydecanoate
solution in delta-decalactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.32
Número de FEMA:
4444
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
concentración
≥55%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; peach; sweet
cadena SMILES
O(CC)C(=O)CCCC(O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
Clave InChI
JZHPHZPSKLWKPM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?