Merck
W359009
Sigma-Aldrich
δ-Tetradecalactone
98%, FG
Sinónimos:
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.36
Número de FEMA:
3590
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2196
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
10.016
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
creamy; dairy; fatty; oily; waxy; sweet
cadena SMILES
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
δ-Tetradecalactone is a flavoring substance that is reported to occur in ovine fat, beef fat, heated butter and cheddar cheese.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Analysis of Volatile Compounds in Beef Fat by Dynamic?Headspace Solid?Phase Microextraction Combined with Gas Chromatography?Mass Spectrometry.
Watanabe A, et al.
Journal of Food Science, 73(5) (2008)
Comparison of Methods for the Analysis of Higher Boiling Flavor Compounds in Cheddar Cheese1.
Dunn HC & Lindsay RC.
Journal of Dairy Science, 68(11), 2853-2858 (1985)
Direct sampling capillary GLC analysis of flavor volatiles from ovine fat.
Suzuki J & Bailey ME.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(3), 343-347 (1985)
Isolation and identification of headspace volatiles formed in heated butter.
Lee SR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(11), 1972-1975 (1991)