W378917
3-(Methylthio)hexyl acetate
≥97%, FG
Sinónimos:
lychee mercaptan acetate
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Halal
Kosher
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
assay
≥97%
refractive index
n/D 1.4640
bp
216 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
green; vegetable; sulfurous
SMILES string
CCCC(CCOC(C)=O)SC
InChI
1S/C9H18O2S/c1-4-5-9(12-3)6-7-11-8(2)10/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
VIQXICKUKPVFRK-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?