Merck
W363308
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl phenylacetate
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
218.29
Número de FEMA:
3633
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10682
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.805
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; honey; floral
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
contiene
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
292-297 °C (lit.)
densidad
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; honey; floral
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-2-3-4-8-11-16-14(15)12-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10H,2,8,11-12H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
FJKFIIYSBXHBCT-ARJAWSKDSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)