W349100
2-Ethylfenchol
≥97%, FCC, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Ensayo
≥97%
actividad óptica
[α]20/D −12°, c = 1.5 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
105 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
earthy
cadena SMILES
CCC1(O)C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H22O/c1-5-12(13)10(2,3)9-6-7-11(12,4)8-9/h9,13H,5-8H2,1-4H3/t9-,11+,12?/m1/s1
Clave InChI
KIPCKEJKGCXRGA-BVAQLPTGSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?