W326909
3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
≥97%
Sinónimos:
3,5-dimethylcyclopentane-1,2-dione, Caramel dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Número de FEMA:
3269
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2234
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.076
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
caramel; maple; sweet
grado:
Halal
Kosher
Kosher
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥97%
mp
87-95 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
caramel; maple; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1CC(C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-5(2)7(9)6(4)8/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
MIDXCONKKJTLDX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?