W326402
cis-4-Decenal
≥93%, stabilized, FG
Sinónimos:
(Z)-4-decenal, (Z)-dec-4-enal
About This Item
Halal
Kosher
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥93%
contiene
synthetic alpha-tocopherol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
orange; citrus
cadena SMILES
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Clave InChI
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
Aplicación
- one of the volatile compounds present in both Fu-brick tea and Pu-erh tea, which contributes to the aroma of these teas .
- Found to contribute to the aroma profile of Chinese dry-cured Spanish mackerel .
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)