Merck
W325007
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-ethylpyrazine
98%, FG
Sinónimos:
1-(3-ethylpyrazin-2-yl)ethanone, 2-acetyl-3-ethyl-1,4-diazine, Chip pyrazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
Número de FEMA:
3250
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11293
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.049
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
bp
54-56 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cocoa; musty; nutty; woody
cadena SMILES
CCc1nccnc1C(C)=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-3-7-8(6(2)11)10-5-4-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
PPJSYGVFDJEMRP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Acetyl-3-ethylpyrazineis a pyrazine derivative commonly used as a flavoring ingredient. It has a powerful nutty, earthy, and roasted odor and is used as a food flavoring agent and fragrance component .
Aplicación
2-Acetyl-3-ethylpyrazine is:
  • One of the volatile flavor compounds identified and tracked over time during the aging process of Chinese vinegar. It contributes to the vinegar′s nutty and caramel-like aroma .
  • Used as a safe flavoring agent in animal feed .
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Safety and efficacy of pyrazine derivatives including saturated ones belonging to chemical group 24 when used as flavourings for all animal species
EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) and Rychen G, et al.
EFSA Journal, 15(2), e04671-e04671 (2017)
Tracking volatile flavor changes during two years of aging of Chinese vinegar by HS-SPME-GC-MS and GC-O
Al-Dalali S, et al.
Journal of food composition and analysis, 106, 104295-104295 (2022)