Merck
W324125
Sigma-Aldrich
Trimetilamina solution
25 wt. % in H2O, FG
Sinónimos:
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3N
Número de CAS:
Peso molecular:
59.11
Número de FEMA:
3241
Beilstein:
956566
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
11.009
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fishy; meaty; oily
grado:
FG
Kosher
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
concentración
25 wt. % in H2O
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fishy; meaty; oily
cadena SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Clave InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
37.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)