Merck
W320803
Sigma-Aldrich
(Methylthio)methylpyrazine
mixture of isomers, ≥98%, FG
Sinónimos:
Popcorn thiopyrazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
140.21
Número de FEMA:
3208
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2290
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.035
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.583 (lit.)
densidad
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
cadena SMILES
CSc1cnc(C)cn1.CSc2nccnc2C
InChI
1S/2C6H8N2S/c1-5-3-8-6(9-2)4-7-5;1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h2*3-4H,1-2H3
Clave InChI
PYWKOMLPQRZQSD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(Methylthio)methylpyrazine (mixture of isomers) are pyrazine compounds that are mainly formed in food products by Maillard reaction between sugars and proteins during cooking or roasting. It occurs naturally in tobacco.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 3-10 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Flavours and Fragrances (1997)
The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke (2016)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)