Merck
W294025
Sigma-Aldrich
Propylene Glycol
natural (US), ≥99.5%, FCC, FG
Sinónimos:
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
76.09
Número de FEMA:
2940
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
odorless
grado:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
origen biológico:
botanical
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
botanical
grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥99.5%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)