Merck
W293415
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
natural, ≥95%, FG
Sinónimos:
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número de FEMA:
2934
Beilstein:
1745552
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
266c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.040
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fruity; ethereal; sweet
grado:
FG
Halal
Kosher
natural
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal; sweet
cadena SMILES
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of